主要文件
MABS1320
Sigma-Aldrich
抗-丝氨酸蛋白酶抑制剂B13抗体,克隆B29
clone B29, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
B29, monoclonal
种属反应性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
技术
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
相关类别
一般描述
丝酶抑制蛋白B13(UniProt:Q8CDC0)由鼠物种的Serpinb13基因编码(基因ID:241196)。丝酶抑制蛋白B13是一种细胞质蛋白,在角质形成细胞的增殖或分化中起作用。已经描述了通过选择性剪接产生的丝酶抑制蛋白B13的两种亚型。丝酶抑制蛋白B13充当丝氨酸蛋白酶抑制剂,研究表明,在生命的最初几周内,小鼠胰腺中的丝酶抑制蛋白B13强烈诱导。组织蛋白酶L和K似乎是丝酶抑制蛋白B13作用的靶标。丝酶抑制蛋白B13在胰腺中表达,在胰岛中表达水平较低,而在外分泌胰腺中表达较高。年轻的易患糖尿病的非肥胖糖尿病(NOD)小鼠中抗丝酶抑制蛋白B13自身抗体的分泌与胰岛炎症减少和自身免疫性糖尿病进展较慢有关。已显示抗丝酶抑制蛋白B13自身抗体可在16周龄之前保护NOD小鼠免受糖尿病的侵害。丝酶抑制蛋白B13自身抗体的表达降低与5岁之前人类I型糖尿病的发展有关。注射单克隆抗丝酶抑制蛋白B13的小鼠在胰岛中几乎没有炎症细胞,并且可以从最近发作的糖尿病中快速恢复。
特异性
克隆B29在人和鼠物种中检测到丝酶抑制蛋白B13。
免疫原
纯化的全长小鼠丝酶抑制蛋白B13,重悬于完全弗氏′佐剂中。
应用
免疫荧光分析:一个代表性批次在免疫荧光应用中检测到丝酶抑制蛋白B13(Baldzizhar,R.,et. al.(2012).J Biol Chem. 288(3):1612-9)。
蛋白质印迹分析:3 ug/mL的代表性批次在小鼠丝酶抑制蛋白/HEK293细胞裂解物中检测到丝酶抑制蛋白B13(由Dr.Jan Czyzyk,M.D.,University of Rochester Medical Center,NY提供)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到丝酶抑制蛋白B13(Baldzizhar,R.,et. al.(2012).J Biol Chem. 288(3):1612-9; Czyzyk, J., et. al. (2012).J Immunol. 188(12):6319-27)。
影响功能分析:一个代表性批次在影响功能应用中检测到丝酶抑制蛋白B13(Baldzizhar,R.,et. al.(2012).J Biol Chem. 288(3):1612-9)。
抗丝酶抑制蛋白B13,克隆B29,目录号MABS1320号是一种小鼠单克隆抗体,可检测丝酶抑制蛋白B13,并已经过检验可用于功能研究、免疫荧光和蛋白质印迹。
研究类别
信号传导
质量
亚型检测: 通过亚型检测进行鉴别确认。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗体为小鼠IgG1。
目标描述
计算分子量44.32 kDa。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG2b,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。