Merck
所有图片(4)
主要文件
MABN110
Sigma-Aldrich
抗-pro-BDNF抗体,克隆5D4.1
clone 5D4.1, 1 mg/mL, from mouse
别名:
Brain-derived neurotrophic factor, Abrineurin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
5D4.1, monoclonal
种属反应性
mouse, human, rat
浓度
1 mg/mL
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... BDNF(627)
一般描述
脑源性神经营养因子(BDNF)是一种分泌蛋白,可促进全部位于中枢神经系统或与之直接相连的神经元群体的存活。它是中枢神经系统许多区域成年突触中突触传递和可塑性的主要调节剂。BDNF对一系列适应性神经元反应的贡献强调了其多功能性,这些反应包括长期增强(LTP)、长期抑郁(LTD),某些形式的短期突触可塑性以及内在神经元的稳态调节兴奋性。它是由皮质神经元诱导的,对于大脑中纹状体神经元的存活是必需的。该基因的表达在阿尔茨’海默氏病和亨廷顿病患者中均降低。BDNF可能在应激反应的调节和情绪障碍的生物学中起作用。BDNF以单体或同二聚体的形式存在,并与TRKB/NTRK2受体结合。
特异性
该抗体与BDNF的前体反应
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于人pro-BDNF。
应用
研究子类别
发育神经科学
研究类别
神经科学
蛋白质印迹分析:一个代表性批次的0.5 µg/mL稀释液检测到10 µg重组蛋白Pro-BDNF,但未检测到重组蛋白BDNF。
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:2000稀释度在人大脑皮层和丘脑组织中检测到Pro-BDNF。
该抗-pro-BDNF抗体(克隆5D4.1)经验证可用于蛋白质印迹法和免疫组织化学(石蜡)检测pro-BDNF。
质量
通过蛋白质印迹法在大鼠脑细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体以0.5 µg/mL稀释度在200 µg大鼠脑细胞裂解物中检测到pro-BDNF。
目标描述
观测分子量~34 kDa(Neurochemical Journal, 2012, Vol. 6, No. 4, pp 260-264)。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Federico José Barreda Tomás et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-02-29)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a major neuronal growth factor that is widely expressed in the central nervous system. It is synthesized as a glycosylated precursor protein, (pro)BDNF and post-translationally converted to the mature form, (m)BDNF. BDNF is known to
Viviana Triaca et al.
Biomolecules, 10(2) (2020-02-07)
In the last decade, Nerve Growth Factor (NGF)-based clinical approaches have lacked specific and efficient Tyrosine Kinase A (TrkA) agonists for brain delivery. Nowadays, the characterization of novel small peptidomimetic is taking centre stage in preclinical studies, in order to