克隆
NFPR1, monoclonal
种属反应性
human
技术
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FPR1(2357)
一般描述
N-甲酰肽受体1(也称为N-甲酰肽化学吸引受体或fMet-Leu-Phe受体)&2(也称为RFP、FMLP-R-I、脂氧素A4受体、LXA4受体、FMLP相关受体I、甲酰肽受体样1)是多通道细胞膜G蛋白偶联受体(GPCR),分别由人的FPR1(也称为FPR和FMLP)和FPR2(也称为FPR2和FMLP-R-II)基因编码。FPR1基因编码N-甲酰基-甲硫氨酰基肽(FMLP)的高亲和力受体,而FPR2编码低亲和力受体。两种受体均介导FMLP诱导的中性粒细胞活化。
特异性
该抗体经表位作图,识别FPR1(305-GQDFRERLI-313)和FPR2(306-GQDFRERLI-314)的胞质C末端尾残基(Riesselman,M.,et al.(2007).J. Immunol. 179:2520-2531)。
免疫原
对应于人FPR1/2的FPR1(305-GQDFRERLI-313)和FPR2(306-GQDFRERLI-314)的带有His标记的重组蛋白。
表位:FPR1(305-GQDFRERLI-313)和FPR2(306-GQDFRERLI-314)
应用
抗FPR1/2抗体,克隆NFPR1是针对FPR1/2的抗体,用于蛋白质印迹、流式细胞术、免疫细胞化学、免疫沉淀。
流式细胞术分析:一个代表性批次在人中性粒细胞中检测到FPR1/2(Riesselman,M.,et al.(2007).J. Immunol. 179:2520-2531)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在人中性粒细胞中检测到FPR1/2(Riesselman,M.,et al.(2007).J. Immunol. 179:2520-2531)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次在中性粒细胞中免疫沉淀FPR1/2(Maaty,W.S.,et al.(2013).JBC.288(38):27042-27058)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在中性粒细胞中检测到FPR1/2(Maaty,W.S.,et al.(2013).JBC.288(38):27042-27058)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在人中性粒细胞中检测到FPR1/2(Riesselman,M.,et al.(2007).J. Immunol. 179:2520-2531)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次在中性粒细胞中免疫沉淀FPR1/2(Maaty,W.S.,et al.(2013).JBC.288(38):27042-27058)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在中性粒细胞中检测到FPR1/2(Maaty,W.S.,et al.(2013).JBC.288(38):27042-27058)。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
质量
通过蛋白质印迹法在THP-1细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的该抗体在10 µg THP-1细胞裂解物中检测到FPR1/2。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的该抗体在10 µg THP-1细胞裂解物中检测到FPR1/2。
目标描述
观测分子量〜38 kDa。某些裂解物中可能会出现未表征的条带。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
储存及稳定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1