主要文件
MABE644
Sigma-Aldrich
抗-Cre重组酶抗体,克隆5B4.1
clone 5B4.1, from mouse
别名:
Recombinase cre
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
5B4.1, monoclonal
种属反应性
virus
种属反应性(根据同源性预测)
all
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
Escherichia coli ... Cre(2777477)
一般描述
重组酶Cre(UniProt P06956)由噬菌体P1的Cre基因(基因ID 2777477)编码。Cre(引起环化重组酶的重组)是衍生自P1噬菌体的38 kDa DNA重组酶。它对P1 DNA中发现的34 bp DNA序列基序loxP(X-over P1位点)具有高度特异性。loxP位点由两组13 bp回文序列(ATAACTTCGTATA-NNNTANNN-tatacgaagtat)之间的可变不对称8-bp序列组成。两个Cre重组酶蛋白,每个结合到loxP位点的两个13 bp回文序列中的一个,形成二聚体。然后,该二聚体与另一个loxP位点上的第二个二聚体结合形成四聚体。由四聚体连接的两个位点在方向上平行,双链DNA在两个loxP位点均被切割。然后用DNA连接酶重新连接这些链。由于Cre基因和loxP位点不是大多数物种所固有的,它们通常被引入靶细胞或组织中,并被用作一种手段来精确控制体外培养细胞和体内动物中的基因表达。
特异性
克隆5B4.1可检测N端区域外的表位。
免疫原
缺乏N端区域序列的GST标记重组Cre。
应用
抗-Cre重组酶抗体,克隆 5B4.1,目录号MABE644是一种靶向Cre重组酶的高度特异性小鼠单克隆抗体,已通过蛋白质印迹测试。
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
使用重组Cre通过蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000稀释液检测到250 ng重组Cre(添加了N端和C端标记序列)。
目标描述
计算分子量为38.54 kDa。
联系
替代:MABE3120
外形
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠 IgG1。
形式:纯化
纯化蛋白G。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1