MABE1121
抗Ago1抗体,克隆4B8
clone 4B8, from rat
别名:
Protein argonaute-1, Argonaute1, hAgo1, Argonaute RISC catalytic component 1, Eukaryotic translation initiation factor 2C 1, eIF-2C 1, eIF2C 1, Putative RNA-binding protein Q99, Ago1
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
推荐产品
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4B8, monoclonal
物種活性
human
技術
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... AGO1(26523)
一般說明
argonaute-1 蛋白(UniProt Q9UL18;也称为 Argonaute1、Argonaute RISC 催化成分 1、eIF-2C 1、eIF2C 1、真核翻译起始因子 2C 1、hAgo1、假定的 RNA 结合蛋白 Q99)由人类的 AGO1(也称为 EIF2C、EIF2C1)基因(基因 ID 26523)编码。Ago1 属于 argonaute 蛋白家族,其通过基因调控细胞核中的基因转录和 RNA 剪接以及通过调控胞质中 siRNA 和 microRNA 介导的转录后基因沉默而参与基因表达。研究表明 Ago1 与染色质修饰剂、剪接因子和 RNA 聚合酶 II 相互作用。研究表明,Ago1 和相关的 Ago2 还以 miR-122 依赖性方式靶向丙型肝炎病毒(HCV)RNÁ 5′ 非翻译区(5′-UTR),从而导致病毒 RNA 稳定性和翻译刺激。
特異性
克隆 4B8 特异性免疫沉淀 FLAG 标记的 Ago1,但无法免疫沉淀 FLAG 标记的 Ago2、Ago3 或 Ago4(Ender, C., et al. (2008).Mol.Cell.32(4):519-528)。
免疫原
具有 GST 标签的重组人 Ago1。
應用
研究子类别
RNA 代谢&结合蛋白
RNA 代谢&结合蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 代表性批次的抗体在 10 µg K562 细胞裂解液中检测到 Ago1。
蛋白质印迹分析:有代表性的批次主要在蔗糖梯度分离的 HEK293 裂解液的低密度级分中检测到了含 Ago1 的信使核糖核酸蛋白(mRNP)复合物(Höck, J., et al. (2007).EMBO Rep.8(11):1052-1060).
Immunoprecipitation Analysis: Representative lots immunoprecipitated FLAG-tagged Ago1, but not FLAG-tagged Ago2, Ago3, or Ago4 (Ender, C., et al. (2008).Mol.Cell.32(4):519-528; Beitzinger, M., et al. (2007).RNA Biol. 4(2):76-84).
RNA Binding Protein Immunoprecipitation (RIP): Representative lots co-immunoprecipitated Ago1-associated RNAs, including mRNAs, miRNAs, and snoRNAs from human cell lysates (Li, Z., et al. (2009).J. Virol.83(24):12751-12758; Ender, C., et al. (2008).Mol.Cell.32(4):519-528; Beitzinger, M., et al. (2007).RNA Biol. 4(2):76-84)。
蛋白质印迹分析:有代表性的批次主要在蔗糖梯度分离的 HEK293 裂解液的低密度级分中检测到了含 Ago1 的信使核糖核酸蛋白(mRNP)复合物(Höck, J., et al. (2007).EMBO Rep.8(11):1052-1060).
Immunoprecipitation Analysis: Representative lots immunoprecipitated FLAG-tagged Ago1, but not FLAG-tagged Ago2, Ago3, or Ago4 (Ender, C., et al. (2008).Mol.Cell.32(4):519-528; Beitzinger, M., et al. (2007).RNA Biol. 4(2):76-84).
RNA Binding Protein Immunoprecipitation (RIP): Representative lots co-immunoprecipitated Ago1-associated RNAs, including mRNAs, miRNAs, and snoRNAs from human cell lysates (Li, Z., et al. (2009).J. Virol.83(24):12751-12758; Ender, C., et al. (2008).Mol.Cell.32(4):519-528; Beitzinger, M., et al. (2007).RNA Biol. 4(2):76-84)。
品質
通过 HeLa 细胞裂解液中的蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 的该抗体在 10 µg HeLa 细胞裂解液中检测到 Ago1。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 的该抗体在 10 µg HeLa 细胞裂解液中检测到 Ago1。
標靶描述
观测值〜97 kDa
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的大鼠单克隆 IgG2aκ 抗体。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Daniel K Crawford et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 374(2), 264-272 (2020-05-08)
ELX-02 is a clinical stage, small-molecule eukaryotic ribosomal selective glycoside acting to induce read-through of premature stop codons (PSCs) that results in translation of full-length protein. However, improved read-through at PSCs has raised the question of whether native stop codon