主要文件
MABE1081
Sigma-Aldrich
抗-5-甲基胞嘧啶(5mC)抗体,克隆EDL MC-4
clone EDL MC-4, from mouse
别名:
5mC, 5-methylcytosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
EDL MC-4, monoclonal
物種活性(以同源性預測)
all
技術
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG2aλ
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
已发现哺乳动物DNA中有4种胞嘧啶修饰,分别是5-甲基胞嘧啶(5mC)、5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)、5-甲酰胞嘧啶(5fC)和5-羧基胞嘧啶(5caC)。5mC、5hmC和5fC修饰发生在胚胎干细胞(ES)和所有主要器官(如脑、心、肺和肾)的多种细胞中,而5caC仅出现在少数几种细胞中,并且浓度比5fC低10倍。据推测,TET(ten-eleven translocation)酶催化的5mC到5hmC、5fC和5caC的连续氧化可能是5mC去甲基化复原为胞嘧啶(C)的反应路径。例如,作为碱基切除修复(BER)通路的一部分,胸腺嘧啶DNA糖基化酶(TDG)可切除DNA中的5fC和5caC,恢复胞嘧啶核苷酸。新的证据显示,不同蛋白会选择性识别不同的修饰,其中,甲基-CpG-结合蛋白2(MeCP2)结合5hmC可能是神经元细胞的一种表观调控手段。5hmC转化为5fC又会促使DNA修复相关蛋白与5fC的结合增强,据推测,这可能是DNA去甲基化的信号。
特異性
EDL MC-4克隆靶向5-甲基胞嘧啶(5mC),不针对5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)、5-羧基胞嘧啶(5caC)或未修饰胞嘧啶。与5-甲酰胞嘧啶(5fC)的交叉反应性低于25%,不会影响EDL MC-4克隆对细胞样品中的5mC检测,因为细胞中的5mC修饰通常高达5fC修饰的100至1000倍。
靶标修饰不是物种特异性的
免疫原
BSA标记5-甲基胞嘧啶(5mC)。
應用
抗-5-甲基胞嘧啶抗体(克隆EDL MC-4,货号MABE1081)是一种靶向5-甲基胞嘧啶修饰DNA的高度特异性小鼠单克隆抗体,已经过斑点印迹和免疫沉淀技术检验。
斑点印迹分析:用0.5 µg/mL浓度的代表性批次抗体检测0.39-100 ng的5-甲基胞嘧啶(5mC)修饰的DNA,不会与5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)修饰或胞嘧啶未修饰DNA反应(来源:Jeong-Heon Lee, Ph.D.; Chad Clark; Tamas Ordog, M.D.; Zhiguo Zhang, Ph.D.Epigenomics Development Laboratory, Epigenomics Program, Center for Individualized Medicine, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA)。
免疫沉淀分析:用2.5 µg/mL的代表性批次抗体免疫沉淀5 ng的5-甲基胞嘧啶(5mC)修饰DNA,不与5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)修饰或胞嘧啶未修饰DNA反应(来源:Jeong-Heon Lee, Ph.D.; Chad Clark; Tamas Ordog, M.D.; Zhiguo Zhang, Ph.D.Epigenomics Development Laboratory, Epigenomics Program, Center for Individualized Medicine, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA)。
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过胞嘧啶修饰DNA的斑点印迹分析进行评估。
斑点印迹分析:2 µg/mL的抗体可检测25-100 ng的5-甲基胞嘧啶(5mC)修饰DNA。对5-甲酰胞嘧啶(5fC)的交叉反应性低于25%,对5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)、5-羧基胞嘧啶(5caC)或未修饰胞嘧啶没有可检出的免疫活性。
標靶描述
可变目标,主要取决于5-甲基胞嘧啶(5mC)修饰DNA分子的大小。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠IgG2a,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Jujun Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 299(8), 105017-105017 (2023-07-07)
Much is known about the generation, removal, and roles of 5-methylcytosine (5mC) in eukaryote DNA, and there is a growing body of evidence regarding N6-methyladenine, but very little is known about N4-methylcytosine (4mC) in the DNA of eukaryotes. The gene
Zhen Jia et al.
BMC biotechnology, 18(1), 7-7 (2018-02-08)
Detection of DNA methylome at single-base resolution is a significant challenge but promises to shed considerable light on human disease etiology. Current technologies could not detect DNA methylation genome-wide at single-base resolution with small amount of sequencing data and could