主要文件
MABD167
Sigma-Aldrich
抗-GATA1抗体,克隆4F5
ascites fluid, clone 4F5, from mouse
别名:
Erythroid transcription factor, Eryf1, GATA-binding factor 1, GATA-1, GF-1, NF-E1 DNA-binding protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
4F5, monoclonal
种属反应性
human
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2b
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GATA1(2623)
一般描述
由名为GATA1/ERYF1/GF1的人类基因编码的GATA-1(GATA1)或GATA结合因子1、GF-1、NF-E1 DNA结合蛋白和类红细胞转录因子(EryF1)是类红细胞的转录激活因子发展。 GATA1在控制其他系统中的基因表达中也起着关键作用。 研究表明,GATA1有助于帕金森氏’病中α突触核蛋白基因的表达水平,并且GATA1在皮质神经元中的过度表达导致Rab4b的表达降低并减少树突分支和成熟,并且在患有抑郁症的大脑中GATA1表达升高,表明GATA1可能是抗抑郁治疗的新靶标。 EMD-Millipore’s抗GATA1小鼠单克隆抗体已在K562细胞裂解物上进行了蛋白质印迹检验,在胰腺癌组织上进行了石蜡包埋的免疫组织化学检验,并在培养的K562细胞上进行了荧光免疫细胞化学检验。
免疫原
在大肠杆菌中表达的人GATA1的纯化重组片段。
应用
免疫荧光分析:一个代表性批次以1:200-1,000稀释度在K562细胞中检测到GATA1。
免疫组织化学分析: 一个代表性批次以1:200-1,000稀释度在胰腺癌组织中检测到GATA1。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗GATA1抗体(克隆4F5)是一种高度特异性的小鼠单克隆抗体,靶向GATA,&已在蛋白质印迹、ICC & IHC中进行了检验。
研究子类别
多能性&早期分化
研究类别
干细胞研究
质量
通过蛋白质印迹法在K562细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:500-2,000稀释度在K562细胞裂解物中检测到GATA1。
目标描述
观测分子量〜45 kDa。一些裂解物中可能出现未表征的条带。
联系
替代:MABE470
外形
含有高达0.1%叠氮化钠的小鼠单克隆IgG2b腹水。
未纯化
储存及稳定性
自接收之日起,在-20°C下可稳定保存1年。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
分析说明
对照
K562细胞裂解物
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
访问文档库
Yanan Zhang et al.
Oncotarget, 7(9), 9859-9875 (2016-02-06)
Angiogenesis is essential for tumor growth. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is the most important regulator of tumor angiogenesis. However, how transcription factors interact with histone-modifying enzymes to regulate VEGF transcription and tumor angiogenesis remains unclear. Here, we show that