抗體表格
ascites fluid
無性繁殖
1H10-6, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
一般說明
登革热是蚊子传播的急性病毒性疾病,特征为发热、头痛、关节痛(严重的眶后疼痛)、肌痛、皮疹、恶心和呕吐。 感染由四种密切相关但抗原不同的病毒血清型(DEN-1、DEN-2、DEN-3 和 DEN-4)之一引起。 感染其中一种血清型不会产生交叉保护性免疫,因此生活在登革热流行地区的人一生中最多可感染四次登革热。登革热主要是热带地区的城市疾病,引起登革热的病毒在人类和埃及伊蚊(一种家栖型日间叮咬的蚊子,偏爱叮咬人类)之间循环传播。虽然大多数登革热感染导致的疾病相对较轻,但有些感染会引起登革出血热(DHF)或登革热休克综合症,儿童尤其易受感染。 登革热自1779 年以来不断有疫情爆发的报道,发病率一直在上升,过去 15 年中,全球范围内的多血清型登革热大流行愈演愈烈。 目前还没有针对登革热的特效抗病毒疗法,但对于典型登革热和登革出血热,对症和支持性措施都很有效。登革热的重要风险因素包括所涉及的病毒株和血清型,以及患者的年龄、免疫状况和遗传倾向。
特異性
与4型登革热病毒发生反应。
免疫原
登革热4型病毒抗原(H241)。
應用
使用经验证可用于 IF、HI的抗登革热病毒IV型抗体,克隆号1H10-6检测登革热病毒IV型。
免疫荧光检测和血凝抑制检测。
最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
研究子类别
传染病 - 病毒
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
传染病
外觀
腹水
儲存和穩定性
自收到之日起,在-20°C下最长保存12个月,避免冻融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Induction of neutralizing antibodies specific to dengue virus serotypes 2 and 4 by a bivalent antigen composed of linked envelope domains III of these two serotypes.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene null
An adenovirus type 5 (AdV5) vector encoding an envelope domain III-based tetravalent antigen elicits immune responses against all four dengue viruses in the presence of prior AdV5 immunity.
Vaccine null
Dengue virus-specific and flavivirus group determinants identified with monoclonal antibodies by indirect immunofluorescence
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 31, 830-836 (1982)
Identification of distinct antigenic determinants on dengue-2 virus using monoclonal antibodies.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 31, 548-555 (1982)