主要文件
MAB8701
Sigma-Aldrich
抗登革热病毒I型抗体,克隆15F3-1
clone 15F3-1, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
克隆
15F3-1, monoclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunofluorescence: suitable
同位素/亚型
IgG1
运输
wet ice
一般描述
登革热是蚊子传播的急性病毒性疾病,特征为发热、头痛、关节痛(严重的眶后疼痛)、肌痛、皮疹、恶心和呕吐。感染由四种密切相关但抗原不同的病毒血清型(DEN-1、DEN-2、DEN-3 和 DEN-4)之一引起。感染其中一种血清型不会产生交叉保护性免疫,因此生活在登革热流行地区的人一生中最多可感染四次登革热。登革热主要是热带地区的城市疾病,引起登革热的病毒在人类和埃及伊蚊(一种家栖型日间叮咬的蚊子,偏爱叮咬人类)之间循环传播。虽然大多数登革热感染导致的疾病相对较轻,但有些感染会引起登革出血热(DHF)或登革热休克综合症,儿童尤其易受感染。登革热自1779 年以来不断有疫情爆发的报道,发病率一直在上升,过去 15 年中,全球范围内的多血清型登革热大流行愈演愈烈。目前还没有针对登革热的特效抗病毒疗法,但对于典型登革热和登革出血热,对症和支持性措施都很有效。登革热的重要风险因素包括所涉及的病毒株和血清型,以及患者的年龄、免疫状况和遗传倾向。
特异性
与1型登革热病毒发生反应。可与2型登革热病毒发生反应。
免疫原
登革热1型(夏威夷)病毒抗原。
应用
免疫荧光检测。 最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
抗登革热病毒I型抗体,克隆号15F3-1可检测登革热I型病毒的水平,已发布,且经验证可用于IF。
外形
0.02M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.25M NaCl和0.1%叠氮化钠。
形式:纯化
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Sambashiva Banala et al.
ACS chemical biology, 8(10), 2127-2132 (2013-08-15)
Detection of antibodies is essential for the diagnosis of many diseases including infections, allergies, and autoimmune diseases. Current heterogeneous immunoassays require multiple time-consuming binding and washing steps, which limits their application in point-of-care diagnostics and high-throughput screening. Here, we report