主要文件
MAB5404
Sigma-Aldrich
抗硝基酪氨酸抗体,克隆2A8.2
clone 2A8.2, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2A8.2, monoclonal
种属反应性(根据同源性预测)
all
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2b
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NOS1(4842)
一般描述
细胞产生的高活性氮来源于一氧化氮,如过氧亚硝酸盐、二氧化氮和硝基氯,导致酪氨酸的硝化作用驻留在组织蛋白中。蛋白质硝基酪氨酸形成的程度提供了一段时间内活性氮种类和潜在细胞损伤的生产指标。硝基酪氨酸可以通过蛋白质水解物的氨基酸分析来测量,并通过免疫细胞化学技术使用针对硝基酪氨酸半抗原的抗体来进行检测、半定量估计和细胞和组织定位。
特异性
与硝基酪氨酸反应。
免疫原
硝化KLH。
应用
使用经验证可用于 IH(P) & WB的抗硝基酪氨酸抗体(克隆2A8.2)检测硝基酪氨酸。
免疫组化:
1:50-1:100石蜡包埋的先前批次、10%中性缓冲福尔马林固定小鼠肝脏(经酵母聚糖处理的动物)和正常人小脑组织。 组织必须用热诱导表位检索(HIER)预处理。 MAB5404 孵育10分钟,使用Chemicon IHC-Select, HRP-DAB试剂盒(货号DAB150)产生反应。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
研究子类别
氧化应激
研究类别
神经科学
质量
对硝基酪氨酸免疫印迹对照通过蛋白质印迹法进行评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:500稀释液在10 μg 硝基酪氨酸免疫印迹对照(货号# 12-354)中检测到硝基酪氨酸。
外形
形式:纯化
溶于含 0.1%叠氮化钠的缓冲液中的纯化小鼠单克隆IgG2b液体。
纯化蛋白A
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8ºC条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
硝化BSA
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Amifostine alleviates radiation-induced lethal small bowel damage via promotion of 14-3-3?-mediated nuclear p53 accumulation.
Huang, EY; Wang, FS; Chen, YM; Chen, YF; Wang, CC; Lin, IH; Huang, YJ; Yang, KD
Oncotarget null
A prescribed Chinese herbal medicine improves glucose profile and ameliorates oxidative stress in Goto-Kakisaki rats fed with high fat diet.
Wu, L; Li, X; Zhu, H; Xu, P; Gao, X
Testing null
Daniel Moreira-Gonçalves et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 300(3), H1044-H1052 (2010-12-28)
The present study evaluated the impact of moderate exercise training on the cardiac tolerance to acute pressure overload. Male Wistar rats were randomly submitted to exercise training or sedentary lifestyle for 14 wk. At the end of this period, the
Guadalupe L Rodríguez-González et al.
The Journal of physiology, 597(23), 5549-5563 (2019-10-09)
Maternal obesity predisposes to metabolic dysfunction in male and female offspring Maternal high-fat diet consumption prior to and throughout pregnancy and lactation accelerates offspring metabolic ageing in a sex-dependent manner This study provides evidence for programming-ageing interactions ABSTRACT: Human epidemiological
G L Rodríguez-González et al.
International journal of obesity (2005), 39(4), 549-556 (2014-12-17)
Increasing evidence exists that maternal obesity (MO) and overnutrition during pregnancy and lactation have long-lasting consequences for progeny metabolism, cardiovascular and endocrine function. Data on effects of MO on offspring reproduction are limited. We hypothesized that MO during pregnancy and