产品名称
Anti-GAPDH,克隆6C5, clone 6C5, Chemicon®, from mouse
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6C5, monoclonal
物種活性
human, feline, pig, mouse, rabbit, fish, canine, rat
應無反應活性
E. coli
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
相关类别
一般說明
特異性
免疫原
應用
一个先前批次以1:1,000,000稀释度用于GAPDH免疫亲和纯化。
免疫细胞化学:
一个先前批次以1:100至1:300稀释度用于免疫细胞化学,溶于PBS-BSA 10 mg/mL。 4% PFA,含0.02% PBS-Triton X-100;3分钟RT(Griffoni,2001)。
蛋白质印迹:
1:100至1:300。识别还原单体的36kDa条带。非还原GAPDH以146 kDa四聚体运行。
GAPDH的免疫亲和纯化。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
酶 & 生物化学
代谢
品質
蛋白质印迹分析:
该抗体以1:500稀释度在10 μg A431裂解物上检测到甘油醛-3-PDH。
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
分析報告
其在所有细胞中表达。
法律資訊
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
商品
免疫荧光法(IF)通过在抗体标记上荧光分子,然后使用激光器激发荧光,包括蛋白质的定位、验证翻译后修饰或活化以及与其他蛋白质的邻近和复合等操作。
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
实验方案
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.