無性繁殖
G3, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
类胰蛋白酶是肥大细胞中含有的最丰富的分泌颗粒衍生的丝氨酸蛋白酶。类胰蛋白酶最近被用作肥大细胞活化的标志物,并与过敏反应有关。类胰蛋白酶可作为成纤维细胞系的促分裂原。 过敏反应和类过敏反应均会升高血清类胰蛋白酶水平,但阴性试验并不排除过敏反应。
特異性
识别肥大细胞类胰蛋白酶。对嗜碱性粒细胞有反应性,但程度较轻。
應用
流式细胞术分析:该抗体的先前批次已使用偶联的二抗在FACS中的固定细胞上使用。(Sperr,W.,et al.,2001)。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
炎症 & 自身免疫机制
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
该抗类胰蛋白酶抗体,肥大细胞,克隆G3经验证可用于FC、IH、WB检测类胰蛋白酶。
品質
已通过蛋白质印迹法在人胎儿皮肤裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg人胎儿皮肤裂解中检测到类胰蛋白酶。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg人胎儿皮肤裂解中检测到类胰蛋白酶。
標靶描述
31kda
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH值7.4,150 mM NaCl)和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
(具体缓冲液配方见产品数据表)
(具体缓冲液配方见产品数据表)
纯化的蛋白G
儲存和穩定性
在产品数据表上列出的持续时间内保持在2–8°C。(贮藏条件见产品数据表)
分析報告
对照
肥大细胞,嗜碱粒细胞
人胎儿皮肤裂解物
肥大细胞,嗜碱粒细胞
人胎儿皮肤裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Christian Breuer et al.
World journal of gastroenterology, 16(34), 4363-4366 (2010-09-08)
Constipation and fecal impaction are frequent and distressing complaints in pediatric gastroenterology. Especially in neurologically handicapped children, treatment of severe forms of slow-transit constipation (STC) can be difficult. In the majority of cases, STC is of unknown etiology. However, in
Serum inhibitors for human mast cell growth: possible role of retinol.
S Ishida, T Kinoshita, N Sugawara, T Yamashita, K Koike
Allergy null
E Karamitopoulou et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 27(2), 213-220 (2014-07-10)
Increasing evidence indicates that tumor microenvironment (TME) is crucial in tumor survival and metastases. Inflammatory cells accumulate around tumors and strangely appear to be permissive to their growth. One key stroma cell is the mast cell (MC), which can secrete
Aida Paivandy et al.
Frontiers in immunology, 8, 1645-1645 (2017-12-13)
Mast cells are implicated as detrimental players in inflammatory lung diseases, particularly asthma. Mast cells respond to activating stimuli by releasing a wide panel of pro-inflammatory compounds that can contribute profoundly to the pathology, and there is currently an unmet
Identification of a cathepsin G-like proteinase in the MCTC type of human mast cell
Schechter, N. et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 145, 2652-2661 (1990)