主要文件
KZZDG10TT1
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
登录查看公司和协议定价
About This Item
材料
polyester support
polypropylene housing
品質等級
無菌
irradiated
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Opticap® XL 10
特點
hydrophilic
長度
13.2 in.
寬度
4.2 in.
過濾面積
0 m2
基質
No Media
接頭
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany