Merck
CHGE71TS3
Millipore
Millipore Express® SHC,小柱
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal
别名:
Millipore Express SHC Cartridge Filter 10 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤28.2  mL/min air diffusion at 2.8  bar (40 psig) and 23 °C ( in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
技術
sterile filtration: suitable
長度
10 in.
寬度
2.7 in.
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
6.9 cm (2.7 in.)
過濾面積
0.49 m2
雜質
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
輸入
sample type liquid
起泡點
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
柱代碼
Code 7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Millipore Express® SHC滤芯覆有一层聚醚砜的预过滤膜用于保护0.2 μm除菌滤膜,以此延缓堵塞并增大过滤处理量,使得除菌级滤膜具有更大的处理量。CHGE71TS3纯化柱的孔径0.5/0.2 μm,过滤面积0.49 m2,Code 7纯化柱。
面对一系列杂质浓度不同的工艺料液,Millipore Express® SHC纯化柱可为您提供一种简单的过滤方案简化验证需求,减少滤器的库存种类。Millipore Express® SHC的应用,可帮助您提高生产率,缩短工艺时间并降低成本。
應用
  • 培养基添加剂
  • 层析柱前保护
  • 蛋白质浓缩液
  • 细胞收获液(澄清过滤后)
  • 腐蚀性料液 /pH 调节剂
  • 缓冲液
  • CIP清洗剂
特點和優勢
  • 高容量、高流速亲水性聚醚砜膜
  • 经过验证的可靠除菌性能
  • 易于润湿和完整性测试
  • 处理培养基和蛋白质溶液等易堵塞型料液时仍具有高流速和高载量
  • 滤芯处理量大,提升了工艺的有效性和经济性
  • 良好的化学兼容性(pH 1-14),兼容腐蚀性料液
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书的润湿说明
  • 储存声明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express 膜制造。
灭菌方法
135 °C×30 min×0.35 bar (5),25或22次正向和3次反向在线蒸汽灭菌,或135 °C×30 min×1 bar (15 psid),3次正向。126 °C×60 min,25次高压锅蒸汽灭菌。
分析報告
TOC/电导率
在灭菌和20 L的受控水冲洗后,样品在25 °C下显示出低于500 ppb TOC(根据USP<64>)和低于1.3 µS/cm(根据USP<64>)。
用水冲洗≥2 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany