主要文件
KZZDG10HH1
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
物料
polyester support
polypropylene housing
质量水平
无菌性
irradiated
non-sterile
灭菌适用性
gamma compatible
产品线
Opticap® XL 10
特点
hydrophilic
长度
13.2 in.
宽度
4.2 in.
过滤面积
0 m2
基质
No Media
配件
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany