抗体形式
unpurified
克隆
RUM-1, monoclonal
表单
liquid
包装
pack of 1 L
浓度
0.5-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
技术
agglutination assay: suitable
pH值(酸碱度)
6.7-7.7
同位素/亚型
IgM
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
标准化的浓缩细胞培养上清液,经过磷酸盐缓冲液洗滤。
用于制造抗D血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。
在密理博的4种IgM抗D抗体中间体(FFMU)中,RUM-1是亲合力(效价)最高的。该抗体优良的特异性适合制造IgM抗D抗体成品试剂,用于患者样本的血型鉴定。RUM-1是世界卫生组织(WHO)指定的抗D标准。
含0.1% (w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
用于制造抗D血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。
在密理博的4种IgM抗D抗体中间体(FFMU)中,RUM-1是亲合力(效价)最高的。该抗体优良的特异性适合制造IgM抗D抗体成品试剂,用于患者样本的血型鉴定。RUM-1是世界卫生组织(WHO)指定的抗D标准。
含0.1% (w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
应用
体外血型鉴定产品或器械生产。
用于进一步制造用途的抗体中间体。
法律信息
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
部分加工试剂,限用于非注射产品的进一步制造。尚未确定是否存在病毒抗原。无美国标准效力(No US Standard of Potency)。如发现混浊,切勿使用。含0.1%<nbsp/>(w/v)叠氮钠。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1