主要文件
JM-1L-BK
Millipore
抗B抗体(克隆号LB-2),血型鉴定中间体(FFMU)
Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
别名:
Anti-B (clone LB-2), FFMU
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116102
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
unpurified
克隆
LB-2, monoclonal
表单
liquid
包装
pack of 1 L
浓度
3-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
技术
agglutination assay: suitable
pH值(酸碱度)
6.7-7.7
同位素/亚型
IgM
运输
ambient
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
标准化的浓缩细胞培养上清液,经过磷酸盐缓冲液洗滤。
用于制造抗B或抗A+B血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。
该抗体与所有常见形式的B抗原反应强烈。优点是不会凝集未修饰的或酶处理过的A或O红细胞,或带有获得性B抗原的A<sub>1</sub>红细胞。
含0.1%(w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
获得美国FDA基于共享制造协议(shared manufacturing agreement)的许可。
应用
体外血型鉴定产品或器械生产。
用于进一步制造用途的抗体中间体。
法律信息
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
部分加工试剂,限用于非注射产品的进一步制造。尚未确定是否存在病毒抗原。无美国标准效力(No US Standard of Potency)。如发现混浊,切勿使用。含0.1%<nbsp/>(w/v)叠氮钠。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1