主要文件
IT5SP0017
Millipore
Packaging Kit - Spare Set of Shipping Boxes/Foam
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151819
eCl@ss:
32031690
制造商/商品名称
Integritest®
质量水平
高度
36 in.
914 mm
宽度
24 in.
深度
24 in.
重量
64 oz
相容性
for use with INTEGRITEST® 5
储存温度
2-30°C
法律信息
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany