文件
HX0090
Supelco
庚烷
greener alternative
Technical
别名:
n-Heptane, Petroleum Heptane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH3
CAS号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
205-563-8
蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
433 °F
expl. lim.
7 %
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
顏色
APHA: ≤20
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
溶解度
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
應用
Technical
分析報告
Boiling range88-99°CColor (APHA)20 maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standard
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5