主要文件
GF300
Sigma-Aldrich
无重组人动物的激活素A蛋白
Activins, members of the TGF-beta superfamily, are disulfide-linked dimeric proteins purified from gonadal fluids as proteins that stimulated pituitary follicle stimulating hormone (FSH) release.
别名:
Inhibin, Activin-A, Erythroid differentiation protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
>97% (SDS-PAGE and HPLC)
制造商/商品名称
Chemicon®
杂质
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt登记号
运输
dry ice
一般描述
产品来源:大肠杆菌
激活素是TGF-β超家族的成员,是最初从性腺液中纯化的二硫键连接的二聚体蛋白,作为刺激垂体卵泡刺激素(FSH)释放的蛋白。激活素蛋白具有广泛的生物学活性,包括中胚层诱导,神经细胞分化,骨重塑,造血作用以及在生殖生理中的作用。抑制素和可扩散的TGFβ拮抗剂卵泡抑素可以中和激活素A的生物学活性。 重组人激活素A是两条βA链的26.0 kDa二硫键连接的同型二聚体,每条链包含116个氨基酸残基。
特异性
交叉反应
鸡,狗,青蛙,小鼠,人和小鼠
应用
研究子类别
生长因子 & 受体
研究类别
干细胞研究
质量
生物活性测定:由其抑制小鼠MPC-11细胞增殖的能力决定。预期的ED50为≤ 2.0 ng/ml,对应于≥ 5 x 105单位/mg的比活度。
外形
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
无动物成分重组人激活素A是使用所有非动物试剂制备的。
储存及稳定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1