主要文件
GF141
Sigma-Aldrich
干细胞因子蛋白,重组小鼠
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant mouse, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
别名:
SCF, Mast Cell Growth Factor, MGF, c-kit Ligand
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
生物来源
mouse
质量水平
重组
expressed in E. coli
方案
>98% (SDS-PAGE)
比活
≥1x10e5 U/mg
制造商/商品名称
Chemicon®
杂质
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF)
输入
sample type hematopoietic stem cell(s)
UniProt登记号
运输
dry ice
基因信息
mouse ... KITLG(17311)
一般描述
产品来源:大肠埃希菌
干细胞因子(SCF)是一种造血生长因子,可在造血早期阶段发挥活性。 SCF可刺激骨髓培养物中骨髓、红细胞和淋巴祖细胞的增殖,并与集落刺激因子协同发挥作用。 小鼠SCF是一个18.3 kDa的蛋白质,含有164个氨基酸残基。
应用
大多数体外应用的浓度范围为1.0 - 100 ng/mL。 最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
重组小鼠干细胞因子(SCF)蛋白是一种造血生长因子,可在造血早期阶段发挥活性。
联系
替代:GF049
外形
从10 mM磷酸钠(pH 6.5)冻干,不含添加剂。
储存及稳定性
虽然冻干粉末在室温下稳定,但从接收之日起,最好在-20°C下储存长达12个月。 快速离心后,用无菌水复溶至浓度为0.1-1.0 mg/mL。可以将该溶液稀释到其他缓冲溶液中,并在4°C下保存1周或-20°C下备用。复溶的小鼠SCF应以工作等分试样保存于-20°C中,可保存长达六个月。 应避免反复冻/融循环。
分析说明
比活度:与标准品相比,小鼠SCF具有完全的生物活性。通过剂量依赖性刺激人TF-1细胞系测定的ED(50)为≤ 10 ng/mL。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2