共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5D8-G9, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Milli-Mark®
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... COL1A1(1277)
一般說明
特異性
免疫原
應用
细胞结构
品質
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
分析報告
HEK293T细胞
法律資訊
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
商品
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
实验方案
了解流式细胞分析实验方案的主要步骤,以便轻松完成后续流式细胞分析实验。
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.