主要文件
EZFKIT001CN
Millipore
EZ-Fluo系统试剂盒(CN)
Contains EZ-Fluo reader, EZ-Fluo camera, power cord for China
别名:
EZ-Fluo系统, 检测仪器, 用于可过滤样品中微生物污染的快速检测,适用于生物负荷测试
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.79
AC/DC输入
100 V / 240 V, 50 - 60 Hz
质量水平
制造商/商品名称
EZ-Fluo
参数
4.4 kg at 15 - 40 °C
高度 × 宽度 × 长度
12.5 cm × 14.2 cm × 24.9 cm
应用
environmental
food and beverages
相容性
EZ-Fluo Rapid Microbial Detection System
一般描述
EZ-Fluo系统是一种快速荧光技术,用于在广泛的可过滤样品上快速定量检测微生物。该系统大大缩短了结果的时间,有助于更快地解决污染事件,从而更好地控制生产过程。利用新的EZ-Fluo系统,标准膜过滤可以检测每个样品低至1 CFU的活菌和可培养微生物。系统配备适合中国地区的电源线。
应用
EZ-Fluo系统是一种用于可过滤样品中微生物检测的快速无损系统。
特点和优势
  • 快速技术能够在使用传统技术所需时间的三分之一内提供结果
  • 基于标准膜过滤和减少培养皿培养的灵活方法
  • 非破坏性方法,兼容任何ID技术
  • 紧凑的硬件,适合任何实验室工作台上
  • 成本效益的解决方案,为日常和调查使用
组分
  • EZ-Fluo系统标准套件
  • 1个读取器
  • 1个相机
  • 1个软件
法律信息
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany