物料
EPDM rubber
质量水平
灭菌适用性
autoclavable compatible
包装
pkg of 3 pieces
制造商/商品名称
EZ-Fit®
应用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
运输
ambient
一般描述
O型环套件是与EZ-Fit®歧管配合使用的附加附件。EZ-Fit®真空歧管是支持样本过滤的最先进系统。歧管优化了工作流程,控制了污染风险,并避免了污染测试期间的假阳性结果。使用EZ-Fit®歧管,可以防止生物膜形成,因为可以去除每个组件,以便于清洁和高压灭菌。O型环有助于将漏斗紧密密封到歧管,从而有助于无泄漏操作,并均匀地回收微生物。
应用
O型环套件是与EZ-Fit®歧管配合使用的附加配件,有助于将漏斗与歧管紧密密封,从而有助于无泄漏操作,并从啤酒、瓶装水和药品中均匀回收微生物。
法律信息
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany