物料
stainless steel
灭菌适用性
autoclavable compatible
制造商/商品名称
EZ-Fit®
输入
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
应用
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
运输
ambient
一般描述
EZ-Fit®歧管的独特设计优化了工作流程和维护,并减少了污染的风险。不同的过滤头适合可重复使用和一次性过滤装置。在层流罩中使用时,低高度设计增加了舒适性。EZ-Fit®歧管可防止生物膜形成,因为每个组件都可以去除,以便于清洁和高压灭菌。
应用
EZ-Fit®过滤歧管用于通用实验室过滤,并支持一个试样的过滤。歧管适合与EZ-Fit®过滤装置配合使用。
法律信息
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany