产品名称
胃酶抑素A, Pepstatin A is an inhibitor of aspartic proteinases such as pepsin, cathepsins D and E
质量水平
制造商/商品名称
Chemicon®
运输
dry ice
一般描述
M.W.: 685.89
序列: 异戊酰基-L-Val-L-Val-AHMHA-L-Ala-AHMHA
序列: 异戊酰基-L-Val-L-Val-AHMHA-L-Ala-AHMHA
生化/生理作用
抑制剂种类:蛋白酶抑制剂
联系
替代:EI9
外形
纯度:>90.0%;淡黄色粉末;pH值(1%溶液)5.2
储存及稳定性
自收到之日起,在-20ºC下保持干燥保存达18个月。胃抑素A以1 mg/mL的浓度溶于DMSO或乙醇:乙酸(9:1)。胃抑素A在接近中性的pH值下不溶于水以及水性缓冲液。
注: 建议使用弱碱性pH值的水性缓冲液稀释上述任何一种有机溶剂的复溶溶液。如果使用水或乙酸稀释,胃抑素A可能会从溶液中沉淀出来。
注: 建议使用弱碱性pH值的水性缓冲液稀释上述任何一种有机溶剂的复溶溶液。如果使用水或乙酸稀释,胃抑素A可能会从溶液中沉淀出来。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Pepstatin, a new pepsin inhibitor produced by Actinomycetes.
H Umezawa et al.
The Journal of antibiotics, 23(5), 259-262 (1970-05-01)