主要文件
ECM600
Sigma-Aldrich
uPA活性检测试剂盒
The uPA Activity Assay Kit provides a quick, efficient & sensitive system for evaluation of uPA activity & for screening of uPA inhibitors.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
质量水平
比活
100000 units/mg protein
种属反应性
human
包装
pkg of ~10 μg standard
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
activity assay: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
检测方法
colorimetric
运输
dry ice
基因信息
human ... PLAU(5328)
一般描述
尿激酶型纤溶酶原激活物(uPA)是一种分子量为52 kDa的丝氨酸蛋白酶,与许多生理和病理过程有关,包括组织重塑1,血管生成2,纤维蛋白溶解和肿瘤扩散。 当与细胞表面受体结合时,uPA从单链形式uPA转化为活性2链HMW-uPA。 uPA通过纤溶酶原和基质金属蛋白酶3的级联反应在基底膜降解中发挥作用。 已证明uPA抑制剂可减缓原发性肿瘤的生长和转移4-7。
CHEMICON uPA活性测定试剂盒为uPA活性的评估和uPA抑制剂的筛选提供了快速,有效和灵敏的系统。 该测定法是比色法,不需要放射性或荧光设备。 该测定法在0.05-50单位uPA活性范围内灵敏。
检测原理:
CHEMICON uPA活性测定试剂盒利用被活性uPA裂解的发色底物。 将该底物添加到含有uPA的样品中会产生有色产物,可通过其在405 nm(OD405)处的光学密度检测到。
应用:
CHEMICON uPA检测试剂盒是在纯化制剂和细胞培养以及存在病理状况(例如脓毒症)的血清中uPA活性测量的理想选择。 该测定法还可用于筛选uPA酶活性的抑制剂。
每个CHEMICON uPA活性测定试剂盒均包含足以评估96个样品的试剂,其中包括来自人尿液的uPA作为阳性对照。 建议使用一式两份或一式三份样品。
CHEMICON uPA活性测定试剂盒仅供研究使用;不适用于诊断或治疗应用。
应用
关于uPA活性测定样品制备的注释。
血浆: 对肘静脉进行静脉穿刺,至少休息10分钟后,血瘀最小。 丢弃前几毫升血液。 在聚碳酸酯管中,用一体积冷却的0.11 mol/L枸橼酸钠采集9体积血液,轻轻混合并置于冰上。 随后,在冷冻离心机(30 min,2000g)中离心制备贫血小板血浆。 快速冷冻0.3 mL至0.6 mL血浆样品,并储存于-60℃。使用前,将血浆在37℃水浴中迅速解冻,置冰上。
组织: 关于从组织中提取uPA的出版物很多。 从膜级分中提取uPA的合适缓冲液需要Triton X100。 非洗涤剂提取物(也称为胞质级分)不需要Triton,但是通过超速离心去除膜级分,因此仅通过测量胞质溶胶即可忽略与膜级分相关的uPA活性。有关描述UPA提取程序的一些参考文献,请参见同行评审论文。
细胞培养: 分离细胞培养上清,直接使用。
研究类别
细胞结构
组分
uPA阳性对照:(部件号90058)一个冻干小瓶,1000个单位,来自人尿的uPA。
显色底物:(部件号90057)一瓶5 mg含pNA组的三肽。
分析缓冲液,10X:(部件号90091)一个5 mL瓶。
单位定义
灵敏度:一个单位定义为与Johnson等人的纤溶方法测试的国际标准相当的酶量{Johnson, A.J., et al. 1969.Thromb.Diath.Haemorrh.21, 259.}
储存及稳定性
将试剂盒材料在-20°C下保存长达6个月。 复溶后,uPA阳性对照储存于-70°C,底物储存于2-8°C。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
访问文档库
Youcheng Ding et al.
Oncology letters, 11(6), 4208-4216 (2016-06-18)
Peritoneal metastasis is a primary cause of mortality in patients with gastric cancer. Urokinase-type plasminogen activator (uPA) has been demonstrated to be associated with tumor cell metastasis through the degradation of the extracellular matrix. The present study aimed to investigate
Molecular analysis of PIP2 regulation of HERG and IKr.
Jin-Song Bian,Anna Kagan,Thomas V McDonald
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology null
Cloning and expression of a novel murine anti-human Fas antibody.
H Yoshida-Kato,K Ichikawa,J Yamaguchi,K Watanabe,J Ohsumi,S Yonehara,N Serizawa
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry null
Dopamine D1 receptor modulates hippocampal representation plasticity to spatial novelty.
Anh Hai Tran,Teruko Uwano,Tatsuo Kimura,Etsuro Hori,Motoya Katsuki,Hisao Nishijo,Taketoshi Ono
The Journal of Neuroscience null
P A de Bruin et al.
Cancer research, 47(17), 4654-4657 (1987-09-01)
Malignant changes are often accompanied by alterations in activity and composition of the plasminogen activators (PA). To study the relationship between PA expression and the development of colorectal cancer, we determined urokinase-type plasminogen activator (u-PA) and tissue-type plasminogen activator (t-PA)