Key Documents
DX1045
Supelco
Diethylamine
别名:
Diethylamine, Diethamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)2NH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-716-3
蒸汽壓力
253 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98%
形狀
liquid
雜質
≤1000 ppm Water (H2O)
顏色
APHA: ≤30
pH值
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
56 °C/1013 mbar
mp
-50 °C
轉變溫度
flash point -23 °C
密度
0.71 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay: 98% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 1000ppm max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26 °C - closed cup