主要文件
DDAC00010
Millipore
Direct Detect® 免费检测卡
50 Membrane cards used for protein quantitation in the Direct Detect® Infrared Spectrometer.
别名:
检测卡
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.22
质量水平
制造商/商品名称
Direct Detect®
技术
protein quantification: suitable
运输
ambient
一般描述
数量选项:
DDAC00010-GR = 50张卡
DDAC00010-4P = 200张卡
DDAC00010-8P = 400张卡
Direct Detect无测定卡被指定用于Direct Detect 光谱仪。该卡包含四个亲水性聚四氟乙烯(PTFE)膜位置,其尺寸便于样品应用,并被疏水环包围,以将分析的样品保留在IR光束内。建议使用2 μL的样品体积,以确保适当的样品应用,干燥和测量。
无需检测的卡可以在制备后立即插入系统并进行分析。Direct Detect光谱仪具有内置的干燥系统,该系统将自动干燥样品至可以提供准确读数的程度。
Direct Detect无检测试剂卡预期用于一次性蛋白应用,但是,已经准备好的检测卡可以储存,且随后重新读取。
法律信息
DIRECT DETECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Learn how total protein quantitation with an infrared spectrometer may be a more accurate and universal alternative to Bradford, BCA, or UV-based methods.