主要文件
CX0855
Supelco
Chlorobenzene
Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
Chlorobenzene, Monochlorobenzene,Phenylchloride, Benzene Chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Cl
CAS号:
分子量:
112.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
203-628-5
化驗:
≥99.5% (GC)
bp:
132 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
12 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
12 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
雜質
≤0.004 meq/g Titrable acid
蒸發殘留物
≤20 ppm
顏色
APHA: ≤30
pH值
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
轉變溫度
flash point 27 °C
溶解度
0.207 g/L
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
分析報告
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 20ppm max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.004meq/g max
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F
閃點(°C)
27 °C