物料
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
质量水平
管理合规性
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
产品线
Milligard®
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Milligard®
参数
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
技术
prefiltration: suitable
长度
20 in.
宽度
2.9 in.
纯化柱标称长度
20 in. (50 cm)
直径
7.1 cm (2.8 in.)
过滤面积
1.6 m2
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤100 mg/cartridge
基质
Milligard®
孔径
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
输入
sample type liquid
柱代码
Code 7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特点和优势
包装
其他说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分,混合纤维素酯技术简报的简介部分
- 储存声明:请参阅《混合纤维素酯技术简报》(Mixed cellulose esters Tech Brief)的简介部分
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
产品规格
制备说明
121 °C×30 min下,10次高压锅蒸汽灭菌或在线蒸汽灭菌
分析说明
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2