物料
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
质量水平
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
steam-in-place compatible
产品线
Durapore®
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Durapore®
参数
≤5 mL/min nitrogen diffusion at 1.7 bar (25 psig) and 23 °C (with water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
技术
sterile filtration: suitable
长度
5 in.
宽度
2.7 in.
纯化柱标称长度
5 in. (12.5 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
过滤面积
0.35 m2
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤10 mg
基质
Durapore®
孔径
0.22 μm pore size
泡点
≥1240 mbar (18 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
柱代码
Code 7
一般描述
包装
其他说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
- 存储声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
30次在线灭菌(30 min @ 126 °C);30次高压蒸汽灭菌(60 min @ 126 °C)
分析说明
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。