Merck
CMP473TS1
Millipore
Milligard PES 30" 1.2/0.45 µm 滤芯
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
别名:
Milligard® PES 1.2/0.45 µm, 小柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
物料
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
产品线
EMPROVE® Filter
Milligard®
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Milligard®
参数
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse)
5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
技术
prefiltration: suitable
长度
31.8 in.
宽度
2.7 in.
纯化柱标称长度
30 in. (75 cm)
直径
69 mm (2.71 in.)
过滤面积
1.8 m2
杂质
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
基质
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
输入
sample type liquid
柱代码
Code 7
一般描述
设备配置:纯化柱
其他说明
本品由符合药品生产质量管理规范(GMP)的工厂生产。 工厂’质量管理体系经获认可的认证机构审核符合相应的ISO 9001质量标准。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅MILLIGARD® PES膜过滤器说明书的润湿说明
  • 储存声明:请参阅MILLIGARD® PES膜过滤器说明书
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维脱落”过滤器标准的材料制造。
灭菌
128°C×60分钟,高压锅蒸汽灭菌(预润湿)25次。在线蒸汽灭菌(预润湿):
135 °C×30 min×≤0.34 bar(5 psid)下10次正向和
135 °C×30 min×≤0.07 bar(<1 psid)下5次反向*。
*验证装置使用的蒸汽,起始全压差为31 psid,最终压差为1 psid,正向和反向验证中的平均压差为4 psid。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany