文件
CBL440
Sigma-Aldrich
抗-c-Fos抗体
Chemicon®, from sheep
别名:
G0/G1 Switch Regulatory Protein 7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
sheep
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FOS(2353)
特異性
c-fos是一种分子量为55 kDa的核相关蛋白,可通过多种试剂在HL60,HeLa和NIH3T3细胞中快速诱导。药物诱导的惊厥发作后,神经元组织中也会诱导c-fos。
已知物种的交叉反应性:已知与大鼠发生交叉反应
免疫原
合成肽:Met-Phe-Ser-Gly-Phe-Asn-Ala-Asp-Tyr-Glu-Ala-Ser-Ser-Ser-Arg-Cys,选自小鼠和人c-fos的保守区。
應用
免疫印迹: 从刺激表达c-fos蛋白的HeLa和HL-60细胞产生洗涤剂裂解物。 CBL 440在刺激的HeLa和HL-60裂解物的免疫印迹上检测到55-60 kDa的条带。
免疫细胞化学:CBL 440已用于手术损伤其中一个半球(其中CBL 440检测受损半球神经元核中的c-fos和c-fos相关蛋白)或海藻酸治疗后的大鼠大脑振动切片的免疫细胞化学。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗c-Fos抗体是一种羊多克隆抗体,可用于检测c-Fos(也被称为G0/G1期开关调节蛋白7)& 已在WB,ICC中进行了验证。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白在含有10mM叠氮化钠的磷酸盐缓冲生理盐水中的浓度为100μg/ml。 我们建议每个实验室确定在其特定应用中使用的最佳工作滴定度。
儲存和穩定性
若购买后1个月内使用,则储存于+4°C,若要长期储存,则将抗体等分成小体积并储存于-20°C。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Haiyang Xu et al.
Psychopharmacology, 234(16), 2475-2487 (2017-05-27)
The low self-administration (LS)/Kgras (LS) and high self-administration (HS)/Kgras (HS) rat lines were generated by selective breeding for low- and high-intravenous cocaine self-administration, respectively, from a common outbred Wistar stock (Crl:WI). This trait has remained stable after 13 generations of