文件
AX0745
Supelco
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate
别名:
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate, Cake alum,Patent alum, Alum
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al2(SO4)3 · 14-18H2O
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-135-0
形狀
solid
品質等級
濃度
54.0-59.0% Al2(SO4)3
pH值
2.5-4.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
90 °C (decomposition)
溶解度
364 g/L
正離子痕跡
As: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI 密鑰
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
分析報告
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (as Al2(SO4)3): 54.0-59.0%
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1