物料
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore
参数
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
直径
90 mm
过滤器直径
90 mm
厚度
430 μm
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
过滤器类型:深层过滤器
过滤器编码:AQFA
应用
- 测定重金属浓度和少量颗粒
- EPA PM10 监测• PM2.5 监测
- 微塑料分析