文件
AP2525725
Millipore
PREFLTR THICK 257MM 25 件装
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
材料
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophilic
參數
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
過濾器直徑
257 mm
厚度
1 mm
孔徑
2.0 μm pore size
90 % porosity
一般說明
过滤器类型:深层过滤器
过滤器编码:AP25