物料
light tan filter
plain filter
silver membrane (pure)
质量水平
Agency
in accordance with NIOSH 6011,7500,7501,7504,7505,9000
in accordance with OSHA ID142
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore
参数
>1.3 mL/min-cm2 water flow rate
直径
25 mm
过滤器直径
25 mm
厚度
50 μm
孔径
0.45 μm pore size
泡点
>7 psi at 23 °C
运输
ambient
一般描述
这是一种25 mm亲水性纯银滤膜,具有0.45 µm(0.45微米过滤器)的孔径。用于空气监测炭黑、煤焦油产品,焦炉排放 & 二氧化硅。被NIOSH推荐用于收集空气污染物。
应用
- 空气监测:石棉、硫化铅、晶体和无定形二氧化硅
- 通过X射线衍射分析晶体二氧化硅
- 微塑料分析
通常也和此产品一起购买
产品编号
说明
价格
其他客户在看
商品
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application
Guidance on membrane filters for airborne asbestos determination and asbestos air monitoring by method.