主要文件
ABN647
Sigma-Aldrich
抗-Syntaphilin抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Syntaphilin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
技术
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SNPH(9751)
一般描述
Syntaphilin(SNPH)是一种单次跨膜蛋白,最初以Syntaxin-1的羧基末端区域为诱饵在酵母双杂交筛选中被鉴定出来。Syntaxin-1是突触囊泡停泊机制的关键成分,它与突触小泡蛋白和SNAP-25形成SNARE复合物。Syntaphilin与SNAP-25进行竞争以结合syntaxin-1,并抑制SNARE复合物的形成,从而可能调节突触囊泡胞吐。Syntaphilin也结合发动蛋白1,并抑制发动蛋白依赖性内吞作用。缺乏syntaphilin的小鼠线粒体运动水平上升,轴突线粒体的密度下降。这种结果与增进的短期易化(short-term facilitation)以及运动能力的显著减弱相关,表明syntaphilin在突触前功能中起主要作用。
免疫原
对应于人Syntaphilin的中心区域的KLH偶联的合成肽。
表位:中心区域
应用
免疫组化分析:5 μg/mL代表性批次在人脑组织中检测到Syntaphilin。
免疫荧光分析:20 μg/mL代表性批次在人脑组织中检测到Syntaphilin。
抗-Syntaphilin抗体是针对Syntaphilin的抗体,用于蛋白质印迹、IHC&免疫荧光。
研究子类别
发育神经科学
研究类别
神经科学
质量
通过蛋白质印迹对大鼠脑组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 μg/mL的该抗体在大鼠脑组织裂解物中检测到Syntaphilin。
目标描述
观测值〜86 kDa。 在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。 尽管Syntaphilin有一个预测分子量,但它在SDS-PAGE中通常迁移至较高的分子量。
外形
在含有PBS和高达0.1%叠氮化钠的缓冲液中的纯化兔多克隆。
抗原亲和纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2