主要文件
ABN2241
Sigma-Aldrich
抗-GLI2抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Zinc finger protein GLI2, GLI family zinc finger protein 2, Tax helper protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
mouse, human
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GLI2(2736)
mouse ... Gli2(14633)
一般描述
锌指蛋白GLI2(UniProt:P10070;又称GLI 家族锌指蛋白2、Tax 辅助蛋白)是由人的Gli2 (又称THP)基因(基因ID:2736)编码。Gli2 属于Gli C2H2型锌指蛋白家族,并含有5个C3H2型锌指。其N末端结构域赋予转录抑制活性,C末端结构域介导转录激活。Gli蛋白的转录活性也受到其与Fu抑制因子(Sufu)结合的调节,该抑制因子是果蝇和脊椎动物中Hedgehog信号传导的负向调节剂。Sufu能够以不同的亲和力结合所有三种Gli 蛋白。研究表明DYRK2引起的Gli2 磷酸化阻滞其转录活性,并促进其蛋白酶体降解。据报道Gli2 对于正常胚胎发育必不可少。Gli2通过调节Wnt、Brachyury和Xhox3基因家族,影响腹侧后部中胚层(ventroposterior mesodermal)发育。敲除研究表明Gli1可以对Gli2进行补偿,但是取代并不完美,并且是背景依赖性的(context dependent)。Gli2 缺失小鼠胚胎会出现神经管缺陷,Gli1和Gli2 双基因敲除的小鼠表现出严重的中枢神经系统和肺部缺陷。Gli2 过度表达与肿瘤发生有关,并可导致基底细胞癌。Gli2基因突变与前脑无裂畸形9有关,前脑无裂畸形9的特征是前脑无法正确分离进入左右半球。现已确知Gli2基因突变导致Culler-Jones 综合征,该综合征的特点是垂体功能紊乱、并趾畸形、下丘脑错构瘤和内脏畸形。
特异性
该多克隆抗体可检测小鼠脑中的 Gli2。它靶向亚型5的N末端一半的12个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人Gli2 蛋白N端区域内边缘(internal edge)的12个氨基酸。
应用
免疫组化分析:该抗体的 1:250稀释液在人胎盘、人大脑皮层和大鼠睾丸中检测到 GLI2 。
抗-GLI2抗体(货号ABN2241)是靶向锌指蛋白GLI2的高度特异性兔多克隆抗体,已经在免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
质量
通过蛋白质印迹在小鼠脑组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的该抗体在10 µg小鼠脑组织裂解物中检测到GLI2。
目标描述
观察值为〜170 kDa;计算值为167.78 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
联系
替代:ABN506
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Virender Kumar et al.
Biomaterials, 295, 122049-122049 (2023-02-25)
Alcohol-associated liver disease (ALD) and its complications are significant health problems worldwide. Several pathways in ALD are influenced by alcohol that drives inflammation, fatty acid metabolism, and fibrosis. Although miR-96 has become a key regulator in several liver diseases, its