主要文件
ABF292
Sigma-Aldrich
抗-ZC3H12A抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Ribonuclease ZC3H12A, MCP-induced protein 1, Zinc finger CCCH domain-containing protein 12A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
技术
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ZC3H12A(80149)
一般描述
核糖核酸酶ZC3H12A,也称MCP诱导蛋白1或锌指CCCH结构域蛋白12A,由基因名称ZC3H12A或MCPIP编码,是调节巨噬细胞活化的新型CCCH-锌指蛋白家族的重要成员。 ZC3H12A可能参与宿主免疫和炎症性疾病。它具有RNase活性,通过直接影响IL-6和IL12p40等白介素mRNA的稳定性来预防某些免疫疾病。缺乏ZC3H12A基因的小鼠患有严重贫血,大多数在12周内死亡。ZC3H12A过表达会引起内质网应激,诱导心肌细胞JNK、PUMA、beclin-1等参与凋亡和自噬的基因,导致细胞死亡。在缺乏PPAPγ的情况下,ZC3H12A也能诱导3T3-L1前脂肪细胞的脂肪生成。
免疫原
与人ZC3H12A的中心区域相对应的KLH偶联的合成肽。
表位:中心区域
应用
抗-ZC3H12A抗体可检测ZC3H12A的水平,已发布,经验证可用于ZC3H12A。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
质量
通过蛋白质印迹法在Raji细胞裂解液中进行评价。
蛋白质印迹分析:2 μg/mL该抗体在Raji细胞裂解液中检测到ZC3H12A。
目标描述
观察值〜75 kDa。 在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
在含有PBS和高达0.1%叠氮化钠的缓冲液中的纯化兔多克隆。
抗原亲和纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2