主要文件
ABE1397
Sigma-Aldrich
抗三甲基STAT3(Lys180)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Signal transducer and activator of transcription 3, Acute-phase response factor, trimethyl STAT3 (Lys180)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
human (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
trimethylation (Lys180 )
基因資訊
human ... STAT3(6774)
一般說明
信号转导和转录激活因子3(UniProt P40763;也称为急性期反应因子、DNA结合蛋白 APRF)由人 STAT3(也称为 ADMIO、APRF、HIES)基因(基因 ID 6774)编码。STAT蛋白是一种潜在的细胞质转录因子,具有信号转导和转录激活双重功能。对于不同配体,STAT通过酪氨酸磷酸化激活,之后转移至细胞核中。N末端区在STAT 蛋白之中高度同源,并且包围了完全保守的精氨酸残基。STAT是JAK-STAT信号通路的一部分,该通路是免疫系统的一条主要通路。所有细胞因子通过该通路转导关键信号。现已确知STAT3由IFN α激活,但是不由IFN β激活。与STAT3相关的转录因子有cJun和环AMP响应增强子结合蛋白(cyclic AMP responsive enhancer binding protein,CREB)。小鼠中STAT3基因敲除在胚胎早期是致命的。
特異性
三甲基化位点存在于所有三种人剪接亚型中。与带有单甲基化或二甲基化Lys180的Stat3的反应性尚未得到测试。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人三甲基 STAT3 (Lys180)的STAT3 K180me3。
表位:STAT3 K180me3
應用
免疫沉淀分析:5.0 µg/mL的代表性批次对0.5 mg 小鼠胚胎干细胞裂解物中的Lys180甲基化的STAT3进行了免疫沉淀。
肽抑制分析:通过小鼠胚胎干细胞裂解液 (10 µg/泳道)的蛋白质印迹分析(0.5 µg/mL)以前的免疫原阻断,验证了一个代表性批次的靶标特异性。只有免疫原肽阻断了目标条带的检测,不含Lys180三甲基化修饰的相应肽则没有。
研究子类别
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
该抗三甲基STAT3(Lys180)抗体经验证可用于蛋白质印迹、肽抑制试验、免疫沉淀中检测三甲基STAT3(Lys180)。
品質
通过蛋白质印迹在小鼠胚胎干细胞裂解液中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在10 µg小鼠胚胎干细胞裂解液中检测到Lys180三甲基化的STAT3。
標靶描述
观测值〜88 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Sujoy Bhattacharya et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 26(14), 3873-3890 (2022-06-08)
Despite advances in molecular characterization, glioblastoma (GBM) remains the most common and lethal brain tumour with high mortality rates in both paediatric and adult patients. The signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is an important oncogenic driver of