Merck
所有图片(4)
主要文件
ABC225
Sigma-Aldrich
磷酸化USP7(Ser18)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7, Deubiquitinating enzyme 7, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, Ubiquitin thioesterase 7, Ubiquitin-specific-processing protease 7
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
种属反应性(根据同源性预测)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
技术
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pSer18)
基因信息
human ... USP7(7874)
一般描述
泛素特异性加工蛋白酶7(USP7)也称为泛素羧基末端水解酶7或疱疹病毒相关泛素特异性蛋白酶(HAUSP)。USP7是一种泛素特异性蛋白酶或可从其底物中切割泛素的去泛素化酶。由于泛素化(多泛素化)最常与细胞蛋白的稳定性和降解有关,因此USP7活化通常会稳定其底物蛋白,最常作为Mdm2的直接拮抗剂,Mdm2是肿瘤抑制蛋白p53的E3泛素连接酶。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于在Ser18处磷酸化的人USP7 N端附近区域。
表位:近N末端
应用
研究子类别
凋亡-附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
肽抑制分析:0.2 µg/mL的代表性批次可被HeLa细胞裂解液中的磷酸肽阻断。
蛋白印迹分析:0.02 µg/mL的代表性批次在HeLa细胞裂解液中检测到磷酸化USP7(Ser18)(英国牛津大学Grigory Dianov教授)。
蛋白印迹分析:0.02 µg/mL的代表性批次检测到100 ng磷酸化USP7(Ser18),而非去磷酸化USP7(英国牛津大学Grigory Dianov教授)。
Alexa Fluor是Life Technologies的注册商标。
该抗磷酸化USP7(Ser18)抗体经验证可用于蛋白质印迹&肽抑制试验检测磷酸化USP7(Ser18)。
质量
已通过蛋白质印迹对HeLa细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到磷酸化USP7(Ser18)。
目标描述
观察值〜140 kDa
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
法律信息
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Giovanna Carrà et al.
Oncotarget, 8(22), 35508-35522 (2017-04-19)
Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) is a lymphoproliferative disorder with either indolent or aggressive clinical course. Current treatment regiments have significantly improved the overall outcomes even if higher risk subgroups - those harboring TP53 mutations or deletions of the short arm