主要文件
AB5731
Sigma-Aldrich
抗纳米抗体,NT
Chemicon®, from rabbit
别名:
Homeobox transcription factor Nanog, Nanog homeobox
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
western blot: suitable
输入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NANOG(79923)
mouse ... Nanog(71950)
一般描述
NANOG是一个在胚胎干细胞(ESC)中表达的基因,被认为是维持多能性的关键因素。NANOG被认为可以与其他因子(如POU5F1和SOX2)协同作用以建立ESC特性。这些细胞由于具有维持多能性的能力而发展出重要的研究领域,即,这些细胞实际上具有成为三个胚层(内胚层、外胚层、中胚层)中任何细胞的能力。
NANOG可用于肿瘤的免疫组织化学诊断。NANOG在胎儿的生殖细胞以及性腺和中枢神经系统(CNS)的某些生殖细胞肿瘤中表达。
特异性
抗体可识别Nanog。
免疫原
来自小鼠Nanog的合成肽。
表位:N末端
应用
使用经过验证可用于WB的N端抗Nanog抗体检测Nanog。
研究子类别
多能&早期分化
研究类别
干细胞研究
蛋白质印迹:
0.5-1.0 µg/mL。该抗体在NT2/D1细胞裂解液中识别一个〜35 kDa的蛋白质。根据所用样品和抗体稀释液的不同,可能会观察到〜55和〜130 kDa的其他条带。最佳工作稀释液必须由最终用户确定。
质量
通过蛋白质印迹对胚胎小鼠脑裂解液进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:500的比例稀释在10 μg胚胎小鼠脑裂解液中检测到NANOG
目标描述
39 kDa(分子量34 kDa)
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆免疫球蛋白,溶于含有0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
收到货后,在2-8°C,以未稀释等分形式可最多稳定保存6个月
分析说明
对照
来自小鼠胚胎干细胞的全细胞裂解液。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
A distinct expression pattern in mammalian testes indicates a conserved role for NANOG in spermatogenesis.
Kuijk, EW; de Gier, J; Lopes, SM; Chambers, I; van Pelt, AM; Colenbrander, B; Roelen, BA
Testing null
Simple and efficient method for generation of induced pluripotent stem cells using piggyBac transposition of doxycycline-inducible factors and an EOS reporter system.
Tsukiyama T, Asano R, Kawaguchi T, Kim N, Yamada M, Minami N, Ohinata Y, Imai H.
Genes Cells null
Establishing clonal cell lines with endothelial-like potential from CD9(hi), SSEA-1(-) cells in embryonic stem cell-derived embryoid bodies.
Lian, Q; Yeo, KS; Que, J; Tan, EK; Yu, F; Yin, Y; Salto-Tellez, M; Menshawe El Oakley, R; Lim, SK
Testing null
Gaelen S Smith et al.
Biomolecules, 3(3), 351-368 (2014-03-13)
Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a bioactive sphingolipid that activates a family of G protein coupled-receptors (GPCRs) implicated in mammalian development, angiogenesis, immunity and tissue regeneration. S1P functions as a trophic factor for many cell types, including embryonic stem cells (ESCs). Sphingosine
Ana Cuadrado et al.
Cell reports, 27(12), 3500-3510 (2019-06-20)
Cohesin exists in two variants carrying either STAG/SA1 or SA2. Here we have addressed their specific contributions to the unique spatial organization of the mouse embryonic stem cell genome, which ensures super-enhancer-dependent transcription of pluripotency factors and repression of lineage-specification genes