抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
guinea pig, rat, avian
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
chicken ... Chat(395314)
rat ... Chat(290567)
特異性
将染色大鼠中枢和外周神经系统中的胆碱能神经元。
免疫原
来自猪ChAT的22个氨基酸的合成肽,与KLH偶联。肽序列是GLFSSYRLPGHTQDTLVAQKSS。由于序列相似性,预期该抗体可与猪、大鼠、小鼠和人ChAT反应。
應用
使用经验证可用于IH的抗胆碱乙酰基转移酶抗体检测胆碱乙酰基转移酶。
免疫组化:大鼠基底前脑中为1:2,000-1:4,000
蛋白质印迹
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
蛋白质印迹
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
神经递质 & 受体
神经元 & 胶质标志物
神经递质 & 受体
神经元 & 胶质标志物
研究类别
神经科学
神经科学
外觀
冻干。用100 μL无菌蒸馏水复溶。不含防腐剂。
儲存和穩定性
自接收之日起,将冻干物料在-20°C或-70°C下保持干燥长达6个月。 复溶后以未稀释等分试样在 -20°C保存长达 6个月。可以添加甘油(1:1)以获得额外的稳定性。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 294(5), 847-857 (2011-03-19)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressively fatal, incurable, neurodegenerative disorder. In this study, we investigated whether olfactory ensheathing cells (OEC) transplantation could provide protection to motor neurons and enable remyelination in mutant SOD1(G93A) transgenic rats with ALS. Seventy-two rats
West Nile virus-induced acute flaccid paralysis is prevented by monoclonal antibody treatment when administered after infection of spinal cord neurons.
Journal of Neurovirology null
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 81(1), 16-16 (2024-01-09)
The nuclear loss and cytoplasmic accumulation of TDP-43 (TAR DNA/RNA binding protein 43) are pathological hallmarks of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration (FTLD). Previously, we reported that the primate-specific cleavage of TDP-43 accounts for its cytoplasmic mislocalization
Neurotransmitter synthesis in poststroke cortical neurogenesis in adult rats.
Stem Cell Research null
CXCR4 receptors in the dorsal medulla: implications for autonomic dysfunction.
The European Journal of Neuroscience null