主要文件
AB1989
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
别名:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品名称
抗神经丝H(200 kDa)抗体,CT, serum, Chemicon®
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
bovine, rat, human, pig, mouse
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
一般描述
神经丝是中间丝的一种,是支持轴突细胞质的细胞骨架的主要成分。 它们是轴突中最丰富的原纤维成分,平均比轴突微管频率高3-10倍。 神经丝(直径10 nm)由三个相互缠绕的原纤维构建而成,原纤维本身由单体蛋白质的两个四聚体原丝复合物组成。神经丝三联体蛋白(68/70、160和200 kDa)同时存在于中枢和外周神经系统中,通常是神经元特异性的。68/70 kDa NF-L蛋白可以自组装成丝状结构,但是160 kDa NF-M和200 kDa NF-H蛋白需要68/70 kDa NF-L蛋白的存在才能共同组装。 各种神经瘤,神经节神经瘤,神经节神经胶质瘤,神经节神经母细胞瘤和神经母细胞瘤的神经丝染色呈阳性。 尽管通常仅限于神经元,但已在副神经节瘤以及肾上腺和肾上腺外嗜铬细胞瘤中检测到神经丝。类癌、皮肤神经内分泌癌和肺燕麦细胞癌也表达神经丝。 有关更多神经丝信息,请参见CHEMICON技术支持部分下的在线神经系统细胞类型特定标志物图。
特异性
NF-H的强特异性染色,对NF-M或NF-L无交叉反应。与磷酸化和去磷酸化形式的神经丝200 kDa反应。 染色中枢和周围神经系统的神经元,包括所有器官的新过程。优先染色神经突。
免疫原
大肠杆菌包涵体通过尿素溶解和DEAE-纤维素离子交换层析法,制备重组融合蛋白,包含大鼠NF-H的C末端。免疫原不包括赖氨酸-丝氨酸-脯氨酸
表位:C端
应用
使用经验证可用于IH & WB的该抗神经丝H(200 kDa)C末端抗体检测神经丝H(200 kDa)。
免疫印迹
免疫组织化学:1:200
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经丝&神经元代谢
神经&胶质标记物
研究类别
神经科学
目标描述
200kda
联系
替代品:AB1982
外形
未纯化
纯兔抗血清,无防腐剂。
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析说明
对照品
大脑、周围神经
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Thy1.2 YFP-16 transgenic mouse labels a subset of large-diameter sensory neurons that lack TRPV1 expression.
Taylor-Clark, TE; Wu, KY; Thompson, JA; Yang, K; Bahia, PK; Ajmo, JM
Testing null
Karen Ollivier-Lanvin et al.
Experimental neurology, 221(1), 198-205 (2009-11-17)
The H-reflex habituates at relatively low frequency (10 Hz) stimulation in the intact spinal cord, but loss of descending inhibition resulting from spinal cord transection reduces this habituation. There is a return towards a normal pattern of low-frequency habituation in
Mary J Eaton et al.
Neurology research international, 2011, 891605-891605 (2011-07-30)
Transplant of cells which make biologic agents that can modulate the sensory and motor responses after spinal cord injury (SCI) would be useful to treat pain and paralysis. To address this need for clinically useful human cells, a unique neuronal
Yu Zhang et al.
The EMBO journal, 25(24), 5896-5906 (2006-11-25)
Huntington's disease results from a mutation in the HD gene encoding for the protein huntingtin. The function of huntingtin, although beginning to be elucidated, remains largely unclear. To probe the prosurvival function of huntingtin, we modulate levels of wild-type huntingtin
Distribution of the Na,K-ATPase alpha subunit in the rat spiral ganglion and organ of corti.
McLean, WJ; Smith, KA; Glowatzki, E; Pyott, SJ
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO null