主要文件
AB1542
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
别名:
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine hydroxylase
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品名称
抗酪氨酸羟化酶抗体, Chemicon®, from sheep
生物来源
sheep
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
rat, mouse
种属反应性(根据同源性预测)
mammals
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TH(7054)
一般描述
酪氨酸羟化酶在肾上腺素能神经元的生理中起重要作用。它是从酪氨酸生物合成儿茶酚胺多巴胺和去甲肾上腺素的第一种酶和限速酶。因此,TH是一种有用的多巴胺能和去甲肾上腺素能神经元标志物。TH酶活性维持需要亚铁离子作为辅因子,且人们普遍认为其受到磷酸化作用调控。目前至少鉴定出了四种因可变剪接而产生的人TH异构体。
特异性
酪氨酸羟化酶(TH,酪氨酸单加氧酶)。与迄今为止检测的全部哺乳动物形式和一些非哺乳动物形式存在交叉反应。
免疫原
大鼠嗜铬细胞瘤来源的天然酪氨酸羟化酶(J. Biol. Chem.,1982, 257:9416-9423)。
应用
免疫组化(过氧化物酶):该抗体的先前批次以1:1,000的稀释度使用。该抗体对灵长类动物大脑皮层中的去甲肾上腺素能轴突进行特异性标记(Brain Res.,1989,500:313-324.)。
注:使用与绵羊IgG1具有显著反应性的二抗非常重要,因为大多数绵羊免疫球蛋白是IgG1。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗酪氨酸羟化酶抗体是用于IH & WB的抗酪氨酸羟化酶抗体。
研究子类别
神经递质 & 受体
神经元 & 胶质标记
研究类别
神经科学
质量
通过Western Blot对小鼠大脑裂解物进行常规评估。
Western Blot分析:
该批次的1:1000稀释液对10 μg小鼠脑裂解液中的酪氨酸羟化酶进行了检测。
目标描述
~60 kDa
外形
免疫亲和纯化
纯化绵羊多克隆抗体,溶于含10mM HEPES(pH 7.5)、150mM NaCl、100 μg/mL BSA和50%甘油的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样形式,在-20至-80°C下可稳定保存6个月。存放在非自动除霜的冰箱中。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析说明
对照
阳性:脑(纹状体)和肾上腺。阴性:肝脏。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Selective optogenetic activation of rostral ventrolateral medullary catecholaminergic neurons produces cardiorespiratory stimulation in conscious mice.
Abbott, SB; DePuy, SD; Nguyen, T; Coates, MB; Stornetta, RL; Guyenet, PG
The Journal of Neuroscience null
Transsynaptic activity-dependent regulation of axon branching and neurotrophin expression in vivo.
Calinescu, AA; Liu, T; Wang, MM; Borjigin, J
The Journal of Neuroscience null
Joel C Geerling et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 310(1), R41-R54 (2015-10-23)
The parabrachial nucleus is important for thermoregulation because it relays skin temperature information from the spinal cord to the hypothalamus. Prior work in rats localized thermosensory relay neurons to its lateral subdivision (LPB), but the genetic and neurochemical identity of
Muriel T Davisson et al.
PloS one, 6(12), e29538-e29538 (2012-01-14)
Mutations in the gene encoding the immunoglobulin-superfamily member cell adhesion molecule contactin1 (CNTN1) cause lethal congenital myopathy in human patients and neurodevelopmental phenotypes in knockout mice. Whether the mutant mice provide an accurate model of the human disease is unclear;
Cholinergic neurons in the mouse rostral ventrolateral medulla target sensory afferent areas.
Stornetta, RL; Macon, CJ; Nguyen, TM; Coates, MB; Guyenet, PG
Brain Structure &Amp; Function null