生物来源
sheep
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human, rat, chicken
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... BDNF(627)
特异性
可识别脑源性神经营养因子(BDNF)。中和BDNF,但不中和其他神经营养因子。通过单位点ELISA,与小鼠NGF、重组人NT3或神经营养蛋白4的交叉反应性小于1%。该抗体在人类和大鼠衍生样本上进行了测试,但基于序列相似性,预计将与小鼠和其他哺乳动物物种发生反应。 人、大鼠和小鼠BDNF的肽序列相同。
免疫原
重组人脑源性神经营养因子(BDNF)。
应用
免疫组化:1-5 μg/mL(请参阅建议的方案)。
免疫印迹:1-5 μg/mL,由于BDNF不容易在标准缓冲液中提取,我们建议用Semba-Katoh, R等人(J. Neurochem. 69(1):34- 42,1997)的方法制备用于蛋白质印迹的BDNF样品。切开的组织应在10倍体积的100mM磷酸盐缓冲液中匀浆,该缓冲液包含1mM EDTA,2M盐酸胍(pH7.2)和三种蛋白酶抑制剂,10mM N-乙基马来酰亚胺,0.36 mM胃抑素和1mM PMSF。然后对匀浆进行超声处理,并在4°C下以46K x g离心30分钟。 BDNF以~12-18kDa的单体迁移,在大多数样品中具有~12-18kDa二聚体。
ELISA:1-5 μg/mL
体外生物活性抑制:在1-5 μg/mL浓度下,BDNF对鸡胚感觉神经元的活性被完全抑制。 生物抑制方案可参考Finn等人(J. Neurocytol.15:169-176, 1986)。
生物活性:中和BDNF,但不中和其他神经营养因子。
仅用于体内研究。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
免疫印迹:1-5 μg/mL,由于BDNF不容易在标准缓冲液中提取,我们建议用Semba-Katoh, R等人(J. Neurochem. 69(1):34- 42,1997)的方法制备用于蛋白质印迹的BDNF样品。切开的组织应在10倍体积的100mM磷酸盐缓冲液中匀浆,该缓冲液包含1mM EDTA,2M盐酸胍(pH7.2)和三种蛋白酶抑制剂,10mM N-乙基马来酰亚胺,0.36 mM胃抑素和1mM PMSF。然后对匀浆进行超声处理,并在4°C下以46K x g离心30分钟。 BDNF以~12-18kDa的单体迁移,在大多数样品中具有~12-18kDa二聚体。
ELISA:1-5 μg/mL
体外生物活性抑制:在1-5 μg/mL浓度下,BDNF对鸡胚感觉神经元的活性被完全抑制。 生物抑制方案可参考Finn等人(J. Neurocytol.15:169-176, 1986)。
生物活性:中和BDNF,但不中和其他神经营养因子。
仅用于体内研究。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗脑源性神经营养因子抗体可检测脑源性神经营养因子水平,已发布,经验证可用于ELISA、IH、FUNC & WB。
研究子类别
神经化学&神经营养因子
神经炎症&疼痛
神经化学&神经营养因子
神经炎症&疼痛
研究类别
神经科学
神经科学
目标描述
~12-18kDa单体,大多数样品中有~12-18kDa二聚体。
外形
形式:纯化
蛋白G纯化
蛋白G纯化免疫球蛋白。 从PBS中冻干,不含防腐剂。用500 μL无菌蒸馏水复溶。
储存及稳定性
自收到之日起,冻干材料在-20至-70°C下可保存长达12个月。复溶后以未稀释等分试样在 -20°C保存长达 6个月。可以添加甘油(1:1)以获得额外的稳定性。应避免反复冻/融循环。
分析说明
对照
脑组织
脑组织
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Feedback mechanism in depolarization-induced sustained activation of extracellular signal-regulated kinase in the hippocampus.
Maharana, C; Sharma, KP; Sharma, SK
Scientific Reports null
Pamela Lopes da Cunha et al.
Hippocampus, 29(6), 491-499 (2018-10-09)
Stress is known to have a critical impact on memory processes. In the present work, we focus on the effects of an acute stress event closely associated to an unrelated learning task. Here, we show that acute stress (elevated platform
M B Young et al.
Translational psychiatry, 5, e634-e634 (2015-09-16)
Acutely administered 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, 'ecstasy') has been proposed to have long-term positive effects on post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms when combined with psychotherapy. No preclinical data support a mechanistic basis for these claims. Given the persistent nature of psychotherapeutic gains
Jennifer C Kasemeier-Kulesa et al.
Nature communications, 6, 8281-8281 (2015-09-26)
The sympathetic nervous system is essential for maintaining mammalian homeostasis. How this intricately connected network, composed of preganglionic neurons that reside in the spinal cord and post-ganglionic neurons that comprise a chain of vertebral sympathetic ganglia, arises developmentally is incompletely
Satoshi Deyama et al.
Translational psychiatry, 12(1), 178-178 (2022-05-17)
Ketamine, an N-methyl-D-aspartate receptor antagonist, exerts rapid and sustained antidepressant actions. Preclinical studies demonstrated that the release of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and vascular endothelial growth factor in the medial prefrontal cortex (mPFC) is essential for the antidepressant-like effects of