分子量
antigen 33 kDa
种属反应性
mouse, rat, human
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SYP(6855)
一般描述
突触素是一种整合膜糖蛋白,位于神经细胞的突触前囊泡中。该蛋白可能调节胞外分泌和突触囊泡的形成。突触素由SYP基因编码,SYP的遗传变异可导致智力低下。抗突触素抗体可特异性检测内源性总突触素蛋白水平。
突触素(SYP)是突触囊泡的整合膜蛋白。在神经形成过程中,它在皮层突触末梢中表达。该基因位于人染色体Xp11.23上。
免疫原
产生抗人突触素合成肽的抗血清。
免疫原范围:101-150
免疫原范围:101-150
应用
兔抗突触素抗体可用于:
- 免疫细胞化学
- 蛋白质印迹法
- 免疫组化
抗突触素抗体适合用于免疫组化和蛋白质印迹。
生化/生理作用
突触素(synaptophysin,SYP)调节神经递质释放和突触可塑性。它维持突触囊泡的生物发生和再循环。SYP 可作为神经内分泌肿瘤的标志物。它可作为神经内分泌前列腺癌(NEPC)的强效标志物。该基因的突变与X染色体连锁智力障碍(X-linked intellectual disability)有关。
特点和优势
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外形
兔 IgG 溶于磷酸盐缓冲盐水(不含 Mg2+ 和 Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
Moderate maternal food restriction in mice impairs physical growth, behavior, and neurodevelopment of offspring
Akitake Y, et al.
Nutrition Research (New York, N.Y.), 35(1), 76-87 (2015)
3K3A-activated protein C stimulates postischemic neuronal repair by human neural stem cells in mice.
Yaoming Wang et al.
Nature medicine, 22(9), 1050-1055 (2016-08-23)
Activated protein C (APC) is a blood protease with anticoagulant activity and cell-signaling activities mediated by the activation of protease-activated receptor 1 (F2R, also known as PAR1) and F2RL1 (also known as PAR3) via noncanonical cleavage. Recombinant variants of APC
Synaptophysin expression on circulating tumor cells in patients with castration resistant prostate cancer undergoing treatment with abiraterone acetate or enzalutamide
Pal SK, et al.
Urologic Oncology, 36(4), 162-e1-162-e1 (2018)
Single cell transcriptome analysis of mouse carotid body glomus cells
Zhou T, et al.
The Journal of Physiology, 594(15), 4225-4251 (2016)
SAP97 Binding Partner CRIPT Promotes Dendrite Growth In Vitro and In Vivo
Zhang L, et al.
eNeuro, ENEURO-EN0175 (2017)