Key Documents
96161000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 1000
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
參數
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
技術
protein purification: suitable
長度
1 m (3.3 ft)
面積
2 cm2 , cross-sectional
床高度
750-1000 mm
床體積
0.150-0.200 L
直徑
1.6 cm (0.6 in.)